Anti-SNRPD1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C306]
Toimittaja: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: SNRPD1 (small nuclear ribonucleoprotein D1 polypeptide 16kDa)
Clonality: Monoclonal
Clone: 8C306
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG USBIS1014-96N
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigen symbol SNRPD1
Antigeenin nimi Small nuclear ribonucleoprotein D1
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Clone 8C306
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Pitoisuus ~0,1 mg/ml
Puhdistus purified by Protein G chromatography
Form liquid
Säilytyspuskuri PBS, pH 7,4, 1% BSA, 0,05% sodium azide.
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Testatut aplikaatiot Dot Blot
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm