Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10F400]
Toimittaja: US Biological
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:5;
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F400
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
500 µg 500 µG USBIS6609-95C
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli S
Antigeenin nimi S tag
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Tag
Clone 10F400
Isäntä Mouse
Vasta-aineen isotyyppi IgG1
ELISA Yes
Virtaussytometria Yes
Pitoisuus ~0,5 mg/ml
Puhdistus purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage Buffer borate buffered saline, pH 8.0
Storage temperature Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm