Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Anti-TRPC7 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10F775]

Toimittaja: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1 μg/ml

Type: Primary
Antigen: TRPC7 (transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 7)
Clonality: monoclonal
Clone: 10F775
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat




 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µG USBIT8666-35D
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli TRPC7
Antigeenin nimi transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 7
Reaktiivisuus Mouse, Human, Rat
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Clone 10F775
Isäntä Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Amino acid number 845 to 862
Pitoisuus ~1 mg/ml
Puhdistus purified by Protein G chromatography
Form liquid
Säilytyspuskuri PBS, pH 7,4, 0,09% sodium azide, 50% glycerol.
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm
 

Uusi ilme ja uudistettu sitoutuminen

Perustuu tuntemiisi ominaisuuksiin ja resursseihin, optimoitu Avantorin innovaation avulla®. Uusi brändimme symboloi ketteryyttä ja kykyämme mukautua asiakkaiden tarpeisiin.

LUE LISÄÄ ALOITA OSTOKSET