TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli | IgG F(c) |
Antigeenin nimi | Immunoglobulin G |
Reaktiivisuus | Mouse |
Konjugaatio | TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate) |
Klonaalisuus | Polyclonal |
Vasta-aineen tyyppi | Secondary |
Isäntä | Goat |
Vasta-aineen isotyyppi | IgG |
Western blot | Yes |
ELISA | Yes |
ImmunoChemistry | Yes |
ImmunoPrecipitation | Yes |
ImmunoFluorescence | Yes |
Flow cytometry | Yes |
Epitooppi | F(c) |
Pitoisuus | 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0) |
Muoto | Purified IgG |
Cross adsorption | Yes |
Immunogeeni | Mouse IgG Fc |
Puhdistus | Affinity purified using solid phaseMouse IgG |
Form | Lyophilized |
Antibody fragment | F(c) |
Säilytyspuskuri | 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free |
Säilytyslämpötila | 2-8 °C |
Kuljetuslämpötila | 2-8 °C |
Testatut aplikaatiot | Immunomicroscopy |