Goat Anti-Mouse IgM µ Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Toimittaja: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
2,0 mg 2 mg IMMRIR2056
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli IgM
Antigeenin nimi Immunoglobulin M mu-chain
Reaktiivisuus Mouse
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Isäntä Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Epitooppi µ-chain
Pitoisuus > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Muoto Purified IgG
Cross adsorption Min x w/human IgG or serum proteins
Immunogeeni Mouse IgM, µ chain
Puhdistus Affinity purified using solid phaseMouse IgM-kappa
Form Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Säilytyspuskuri 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Säilytyslämpötila 2-8 °C
Kuljetuslämpötila 2-8 °C
Testatut aplikaatiot Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm