Goat Anti-Mouse IgG Polyclonal Antibody (DyLight® 350)
Toimittaja: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 350
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1,0 mg 1 mg IMMRIR2078
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli IgG
Antigeenin nimi Immunoglobulin G
Reaktiivisuus Mouse
Konjugaatio DyLight® 350
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Isäntä Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Pitoisuus 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Muoto Purified IgG
Cross adsorption No
Immunogeeni Mouse IgG
Puhdistus Affinity purified using solid phaseMouse IgG
Form Lyophilized
Säilytyspuskuri 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Säilytyslämpötila 2-8 °C
Kuljetuslämpötila 2-8 °C
Testatut aplikaatiot Fluoresence ELISA, Fluorescence-Activated Cell Sorting
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm