Goat Anti-Mouse IgM µ Polyclonal Antibody (DyLight® 800)
Toimittaja: Immunoreagents
Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 800
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1,0 mg 1 mg IMMRIR2105
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeeni Immunoglobulin M mu-chain
Reaktiivisuus Mouse
Konjugaatio DyLight® 800
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Secondary
Isäntä Goat
Vasta-aineen isotyyppi IgM
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunokemia Yes
Immunopresipitaatio Yes
Immunofluoresenssi Yes
Virtaussytometria Yes
Epitooppi µ-chain
Pitoisuus 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Muoto Purified IgG
Cross Adsorption No
Immunogeeni Mouse IgM, µ chain
Puhdistus Affinity purified using solid phaseMouse IgM
Form Lyophilized
Säilytyspuskuri 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Säilytyslämpötila 2-8 °C
Kuljetuslämpötila 2-8 °C
Testatut aplikaatiot Fluoresence ELISA, Fluorescence-Activated Cell Sorting
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm