Anti-Myoglobin (cardiac) Goat Polyclonal Antibody
Toimittaja: ImmunoReagents
Type: Primary
Antigen: Myoglobin (cardiac)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1,0 mg 1 mg IMMRIR2107
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin nimi Myoglobin
Reaktiivisuus Myoglobin (Cardiac)
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Goat
Vasta-aineen isotyyppi IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms PVALB
Pitoisuus > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Muoto Purified IgG
Cross adsorption No
Immunogeeni Human Myoglobin (cardiac)
Puhdistus Affinity purified using solid phase Human Myoglobin (cardiac)
Form Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Säilytyspuskuri 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Säilytyslämpötila 2-8 °C
Kuljetuslämpötila 2-8 °C
Testatut aplikaatiot Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm