  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Prepared Media in Ampoules
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"11"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Pall Laboratory
Kuvaus:   Laaja valikoima steriilejä elatusaineita yleisiin mikrobiologisiin analyyseihin kirkkaissa lasi- tai muoviampulleissa. Kunnallinen jäte- ja juomavesi:...
Toimittaja:  SARTORIUS
Kuvaus:   Käyttövalmiit ampullit on steriloitu, ja ne sisältävät membraanisuodattimen ja tyynyn. Suunniteltu erityisesti mikrobiologisiin analyyseihin lääkkeill...
Tuoteluettelon nro: (HACH2812450)
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   The m-HPC broth used in heterotrophic plate count (HPC), for estimating the number of live heterotrophic bacteria in water. This test can provide usef...
UOM:  1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (HACH2428350)
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   Microbiological media in ampoules, m-Green yeast and mold, 2 ml plastic ampule, Tuotteelle: Yeast and Moulds
UOM:  1 * 50 Items
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   In 24 hours, Hach's m-ColiBlue24® broth give the simultaneous results for total coliforms and E. coli. Hach's ready-to-use media eliminates measuring,...
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   These are used to detect waterborne pathogens associated with fecal contamination of water sources.
Tuoteluettelon nro: (HACH2277700)
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   Media set is a colorimetric method that is used for determination of total bacteria.
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   Microbiological media in ampoules, Pseudomonas broth, Tuotteelle: Pseudomonas
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 11
  1  2  Seuraava