Dip slides
Toimittaja: Liofilchem
LIOF53528EA 315 EUR
LIOF53528 LIOF53527 LIOF53562 LIOF525262 LIOF50021 LIOF53531 LIOF53530 LIOF53546 LIOF525202 LIOF53526 LIOF500232
Dip slides
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593