Sigma-Aldrich® One-piece fingertight fittings
Toimittaja: Merck
SIAL55067-UEA 103.34 EUR
SIAL55067-U
Sigma-Aldrich® One-piece fingertight fittings
Kiinnitykset ja liittimet
Standard knurled PEEK fittings with 10-32 thread, no ferrule to drop onto the floor.