  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Parteck® ODT
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (1.00490.9025)
Toimittaja:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Kuvaus:   Parteck® ODT is a superior directly compressible excipient for fast disintegrating oral preparations. These solid dosage forms rapidly disintegrate on...
UOM:  1 * 25 kg