  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "antioxydans-lm"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Kuvaus:   Oxynex® LM antioxidant for fats and oils EMPROVE® exp suitable for use as excipient
UOM:  1 * 1 kg