Nämä autoklaavit soveltuvat elatusaineiden, laitteistojen ja jätteiden sterilointiin. Lukitusmekanismissa on poistoilman suodatus (FA-lisävaruste), joka on suunniteltu lisäämään laboratorion turvallisuutta. Suodatus suojaa käyttäjää ja ympäristöä mikrobeilta ja geenimanipuloidulta ainekselta, joita voi levitä autoklaavista laboratorioilmaan ilmanpoistovaiheessa.
- Easy to install, operate and service
- With or without integrated fast cooling for liquids
- Exhaust air filtration
- Depth filter with metal housing does not distort
- Integrated batch counter
- Inline sterilisation of filter element during cycle
- Filter element can easily be replaced
- Sterile filter element 0,2µm with manufacturer certificate for 200 batches
Please contact your local Avantor sales office for other options.
Sertifikaatit: TÜV-hyväksytty kannen turvalukitusmekanismi