VWR® Oxidase Swabs in a Box
Toimittaja: Avantor
VWR®
942152ZFEA 97 EUR
942152ZF
VWR® Oxidase Swabs in a Box
Pikatestit patogeenien ja allergeenien osoittamiseen Enzymatic Tests
Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
  • 2×25 swabs
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan