VWR®, Syringe Filters, Analytical Filtration
Toimittaja: VWR
VWR®
514-0070EA 218 EUR
514-0070 514-0071 514-0069 514-0065 514-0066 514-0067 514-0068
VWR®, Syringe Filters, Analytical Filtration
Suodattimet Ruiskusuodattimet
Available with either PP, PTFE or nylon membrane. Membranes are available in either 0,2 or 0,45 µm pore size, with the choice often made on analytical column packing size. If the column packing size is larger than 3 μm then use 0,45 μm, and if 3 μm or smaller then use 0,2 μm.
  • Soveltuu HPLC-menetelmiin: vähän UV-valossa havaittavia uuttuvia aineita.
PP-kalvo: Nämä polyvalentit suodattimet on tarkoitettu erilaisten näytteiden valmisteluun. Soveltuvat monille vesipohjaisille/orgaanisille seoksille.
PTFE-kalvo: Nämä PTFE-kalvot on tarkoitettu syövyttävien kaasujen ja orgaanisten liuottimien suodatukseen. Kestää erinomaisesti kemikaaleja. Soveltuu voimakkaiden kemikaalien suodatukseen.
Nailonkalvo: Näitä monipuolisia suodattimia voi käyttää vesi- ja liuotinpohjaisten näytteiden valmisteluun. Voi käyttää esterien, emästen ja alkoholien kanssa. Kestää erittäin hyvin yleisiä liuottimia. Ei suositella hapoille >1N tai halogenoiduille liuottimille.