Vanupuikot, näytteenottoon, säilytysputkella
Toimittaja: Boettger
BOET09.303.4101EA 477 EUR
BOET09.303.4101
Vanupuikot, näytteenottoon, säilytysputkella
Sterile aplicators in tube with blue HDPE screw closure.
  • Wooden applicator fitted with small head
  • Extract samples in the laboratory
  • Gamma sterilised
Designed for applications as a medical product or hygienic article for cleaning.
Sertifikaatit: EN ISO 9001, 13485
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan