Hait: TLC-sumuttimet
Löydät valikoimastamme ohutkerroskromatografiaan/ohutlevykromatografiaan (TLC, Thin Layer Chromatography) soveltuvat sumuttimet, spraypullot ja sumutinpäät sekä reagenssit ja värjäysliuokset.
Löydät valikoimastamme ohutkerroskromatografiaan/ohutlevykromatografiaan (TLC, Thin Layer Chromatography) soveltuvat sumuttimet, spraypullot ja sumutinpäät sekä reagenssit ja värjäysliuokset.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.08540.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The Merck TLC sprayer allows derivatisation reagents to be sprayed homogeneously onto developed chromatograms. It is equipped with two different spray...
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Tuoteluettelon nro: (217-0695)
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass sprayer.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CAMA022.6530)
Toimittaja: CAMAG
Kuvaus: Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: The PFA-ST MicroFlow nebuliser is made from high purity, HF resistant PFA. It has an exchangeable external sample uptake capillary. The sample uptake ...
Tuoteluettelon nro: (552-0031)
Toimittaja: CAMAG
Kuvaus: Lasia, sumutin. Edullinen vaihtoehto TLC-sumutin laitteelle.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MFLX70025-04)
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Increase oxygen into your water.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (552-6001)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Glass spray bottle with rubber bulb for simple manual operation of the solution spray.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (WITG2.147.000)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Sprayer are made of borosilicate glass, complete with rubber bulb.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom