Hait: Kaasunpoistajat
Erityyppiset kaasunpoistajat on suunniteltu poistamaan liuenneet ja absorboituneet kaasut HPLC liuottimista. Kaasukuplien muodostuminen on yleistä sekoitettaessa useampaa eri liuotinta ja se voi johtaa moniin ongelmiin HPLC analyysissä. Kaasunpoistajat voivat käyttää eri tekniikoita kuten helium huuhtelu, vakuumikaasunpoisto tai sonikointi saavuttaakseen halutun lopputuloksen.
3 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)