Hait: Esikolonnit ja fritit
Valikoimastamme löytyy erilaisia esikolonneja ja suodattimia sekä frittejä nestekromatografiaan. Esikolonnilla suojataan varsinaista HPLC- tai UHPLC-erotuskolonnia mahdollisilta näytteeseen liukenemattomilta komponenteilta. Esikolonni suojaa niin laitteistoa kuin varsinaista kolonnia ja on siten myös kustannustehokas - on edullisempaa vaihtaa uusi esikolonni kuin HPLC-/UHPLC-kolonni.
Valikoimastamme löytyy erilaisia esikolonneja ja suodattimia sekä frittejä nestekromatografiaan. Esikolonnilla suojataan varsinaista HPLC- tai UHPLC-erotuskolonnia mahdollisilta näytteeseen liukenemattomilta komponenteilta. Esikolonni suojaa niin laitteistoa kuin varsinaista kolonnia ja on siten myös kustannustehokas - on edullisempaa vaihtaa uusi esikolonni kuin HPLC-/UHPLC-kolonni.
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Precolumn filter kit has a standard 10-32 fitting and fits direct to most column types without introducing an additional dead volume.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: J.T.Baker® BAKERBOND®, PTFE frits for 8 ml glass columns
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Frit made of 316 grade stainless steel.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: These precolumn filters with PEEK body and stainless steel frit provide protection for analytical and microbore columns. They connect directly to the ...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Placed immediately before the column, the precolumn filter traps particles introduced with the sample. For samples, which may irreversibly absorb onto...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Avantor® Hichrom, Frits, 0,750×0,700×0,881, Huokoisuus: 20 µm, Sintratut materiaalit: Ruostumaton teräs
Tuoteluettelon nro: (HI-300)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: The frit removal tool is ideal for the removal of frits used in HPLC/LC columns.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Avantor® ACE® UHPLC pre-column filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for ma...
Tuoteluettelon nro: (HICHHI-140)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Avantor® Hichrom, Preparative frit assembly, luonnollisen värinen, Huokoisuus: 2 µm
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: These cap style frits used to preserve the packaging material within the column itself.
Tuoteluettelon nro: (HICHHI-1140)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Avantor® Hichrom, Frit, Huokoisuus: 2 µm, Sintratut materiaalit: PEEK
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (7121-05)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: J.T.Baker® BAKERBOND spe™, Frits for 3 ml polypropylene columns
UOM: 1 * 50 Items
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: These frits are made from PTFE.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: These PTFE gas distributors and frits are suitable for steady sparkling of the flowing gas.
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: CHROMABOND®, CHROMABOND® Flash DL 25, PE filter elements, 21,2 mm ID
Tuoteluettelon nro: (MICS49650-005)
Toimittaja: MICROSOLV TECH CORP
Kuvaus: The flter protects columns from particulates and extends the column life-time.
UOM: 1 * 10 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom