Hait: Switching Valves
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Kuvaus: Rheodyne®, 10-32 coned long nut and ferrule set for 7060 switching valve, set includes 7 nuts (1 extra long nut and 6 long nuts) and 7 ferrules, Ruostumaton teräs
Toimittaja: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Kuvaus: These high pressure actuated valves are designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
Toimittaja: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Kuvaus: Applicable for sample injection, column switching and sample enrichment applications.
Tuoteluettelon nro: (554-3288)
Toimittaja: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Kuvaus: Combine MX Series II™ modular valves with an instrument currently in use to support complex fluid switching and sample injection needs.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Toimittaja: OMNIFIT LTD
Kuvaus: The high pressure manual rotary valves are made from PTFE with a PCTFE rotor with a bore size of 0,8 mm making them ideal for pressure applications up...
Toimittaja: OMNIFIT LTD
Kuvaus: Valves are constructed from PTFE with a PCTFE rotor and have a 1,5 mm bore size. They accept tubing sizes between 0,5 and 4 mm Ext.Ø. and are pressure...
Toimittaja: UPCHURCH SCIENTIFIC
Kuvaus: Upchurch Scientific®, V-101D 4-way diagonal flow-switching valve, bulkhead version, 1/16" OD tubing, 1,0 mm thru-hole, 12,4 µl swept volume
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom