Täyspipetti, BLAUBRAND®, 2:lla merkkiviivalla, AS luokka, DakkS sertifikaatti
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
BRNDDAKKS29722EA 108 EUR
BRNDDAKKS29722 BRNDDAKKS29723 BRNDDAKKS29721 BRNDDAKKS29732 BRNDDAKKS29725 BRNDDAKKS29727
Täyspipetti, BLAUBRAND®, 2:lla merkkiviivalla, AS luokka, DakkS sertifikaatti
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pallopipetti
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Supplied with DAkkS certificate
Sertifikaatit: DIN EN ISO 648; DE-M marking