Mittapullo, luokka A, valkoinen mitta-asteikko, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
BRND2.37407EA 97.6 EUR
BRND2.37407 BRND2.37406 BRND2.37409 BRND2.37408 BRND2.37403 BRND2.37402 BRND2.37405 BRND2.37404 BRND2.37410 BRND2.37401 BRND2.37411
Mittapullo, luokka A, valkoinen mitta-asteikko, BLAUBRAND®
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
Borosilicate glass 3.3, amber, with PP stopper.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
  • DE-M -merkintä
  • Total order from one batch, supplied with batch certificate
*Wide neck.
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042