  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "TLC Plate Racks"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/92/18989892.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (552-0004)
Toimittaja:  CAMAG
Kuvaus:   The drying rack consists of ten individual aluminum trays, 20 x 20 cm, which can be stacked quickly and conveniently.
UOM:  1 * 1 Items