Hait: TLC-kehityskammiot
TLC-levyjen (Thin Layer Chromatography, suomeksi ohutkerroskromatografia tai ohutlevykromatografia) kehityskammioita sekä pysty- että vaakasuorassa tapahtuvaan näytekomponenttien erottumiseen, myös kaksiosaisia kammioita (kehitys alkaa vasta, kun liuotinta on samassa osassa levyn kanssa, toistettava esitasapainotus liuotinhöyryllä).
TLC-levyjen (Thin Layer Chromatography, suomeksi ohutkerroskromatografia tai ohutlevykromatografia) kehityskammioita sekä pysty- että vaakasuorassa tapahtuvaan näytekomponenttien erottumiseen, myös kaksiosaisia kammioita (kehitys alkaa vasta, kun liuotinta on samassa osassa levyn kanssa, toistettava esitasapainotus liuotinhöyryllä).
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: CAMAG
Kuvaus: Nämä tasapohjaiset kammiot mahdollistavat kromatogrammin kehittämisen säiliöatmosfäärissä, joka on osittain tai kokonaan kyllästetty liuotinhöyryillä....
Toimittaja: CAMAG
Kuvaus: Twin-trough chambers offer several ways to improve the results of TLC/HPTLC developing techniques.
Tuoteluettelon nro: (552-0273)
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: TLC-kehityssäiliöt, Separating chambers for TLC micro-sets, Halk. × K: 63×109 mm
UOM: 1 * 4 Items
Toimittaja: CAMAG
Kuvaus: Horisontaalinen kehityskammio mahdollistaa näytteiden määrän kaksinkertaistamisen verrattuna pystysuoraan kehitykseen. Levyt kehitetään molemmilta vas...
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Round shaped chambers made of borosilicate glass.
Toimittaja: SARSTEDT
Kuvaus: TLC-kehityssäiliöt, H-separating chamber for 100×100 mm plates
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom