Hait: TLC-levyt
Valikoimastamme löytyy laaja valikoima TLC-levyjä (Thin Layer Chromatography) eli ohutkerroskromatografian levyjä (ts. ohutlevykromatografia) eri sovelluksiin mm. modifioituja ja ei-modifioituja, fluoresoivilla indikaattoreilla, farmakopean vaatimusten mukaisia (Ph. Eur, ACS), MS-laatuisia sekä HPTLC levyjä (High Performance TLC). Myös preparatiivisiin tekniikoihin sopivia levyjä. Stationaarifaaseina yleisimmin käytetyt ovat silikageeli ja alumiinioksidi, myös selluloosa ja ioninvaihtofaaseja. Levyn taustamateriaalina voi olla esimerkiksi lasilevy, alumiini tai polyesteri.
Valikoimastamme löytyy laaja valikoima TLC-levyjä (Thin Layer Chromatography) eli ohutkerroskromatografian levyjä (ts. ohutlevykromatografia) eri sovelluksiin mm. modifioituja ja ei-modifioituja, fluoresoivilla indikaattoreilla, farmakopean vaatimusten mukaisia (Ph. Eur, ACS), MS-laatuisia sekä HPTLC levyjä (High Performance TLC). Myös preparatiivisiin tekniikoihin sopivia levyjä. Stationaarifaaseina yleisimmin käytetyt ovat silikageeli ja alumiinioksidi, myös selluloosa ja ioninvaihtofaaseja. Levyn taustamateriaalina voi olla esimerkiksi lasilevy, alumiini tai polyesteri.
58  results were found
SearchResultCount:"58"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: TLC-levyt, silikageeli 60, muuntelematon
Merckin polymeerisidosainetta sisältävä silikageeli 60 tekee pinnasta tasaisen ja kovan, joka ei ...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: TLC-levyt, silikageeli 60, muuntelematon
Näissä levyissä käytetään Merckin silikageeliä 60, jossa on ainutlaatuinen polymeerisidos. Sen an...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Merck TLC aluminium oxide plates use neutral or basic aluminium oxide of 60 or 150 Å pore size with or without fluorescent indicator to suit diff...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: RP-2, RP-8 ja RP-18 perustuvat alifaattisilla hiilivedyillä modifioituun silikageeliin 60. Ketjun pituus yhdessä modifikaatioasteen kanssa määrittää k...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: CN- ja DIOL-muunnellut silikalevyt ovat lievästi polaarisia ja soveltuvat sekä normaali- että käänteisfaasikromatografiaan. Aminomuunnellulla NH₂-levy...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Kieselguhr is a natural diatomaceous earth that can be used for the separation of polar or moderately polar compounds. For the mixed layer plates a co...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: TLC-levyjen yhdistäminen massaspektrometriaan on uusi, erittäin kiinnostava ala, joka vie tasokromatografiatekniikoita eteenpäin. MS-laatuiset levyt o...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: PLC (Preparative Layer Chromatography) -levyt perustuvat samaan todistettuun Merckin silica-sideaineteknologiaan kuin analyyttiset TLC-levyt. Levyjä o...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: TLC-levyt, joissa on sileä ja erittäin tiheä levypinnoite, joka varmistaa kapeat kaistat ja maksimaalisen erotustehokkuuden pienimmällä taustamelulla....
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: HPTLC-levyt, modifioimaton silikageeli 60
Tässä levysarjassa käytetään optimoitua Merck-silikageeliä 60, jonka hiukkaskoko on vain 5 to 6 ...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Modifioimattomat ja modifioidut selluloosalevyt polaaristen aineiden analysointiin.
Tuoteluettelon nro: (1.05651.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: For ProteoChrom® HPTLC silica gel 60 F254s plates, an extra thin layer of high performance silica gel is used, providing highly efficient separation c...
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: LuxPlate®-sarjan korkean fluoresenssin TLC-levyt sisältävät suuremman määrän fluoresoivaa väriainetta, mikä helpottaa pienten eristettävien materiaali...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Tässä levysarjassa käytetään optimoitua Merck-silikageeliä 60, jonka hiukkaskoko on vain 5 to 6 µm, mikä johtaa suurempaan pakkaustiheyteen ja tasaise...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Erittäin kestävät levyt, joissa on kipsiä sidosaineena, ovat täysin kansainvälisen farmakopean (Ph Eur ja USP) vaatimusten mukaiset.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: High performance thin-layer chromatography plates (HPTLC), Päällystysmateriaalia: RP-18 (C18) modified silica gel, Taustamateriaali: Glass, Fluoresoivaa indikaattoria: F254s, Levyn koko: 100×100 mm, Layer thickness: 200 µm, Huokoskoko: 60 Å, Wettable: Yes, Keskittyminen vyöhyke: -
MSDS Tarjous
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom