Hait: TLC-levyaplikaattorit
Näytteen annostelukapillaareja sekä TLC-applikaattoreita (Thin Layer Chromatography; ohutkerroskromatografia tai ohutlevykromatografia) - kertakäyttöisiä kapillaareja manuaaliseen näytteen applikointiin TLC-levylle sekä applikaattorilaitteita nopeaan, tarkkaan ja toistettavaan annosteluun.
Näytteen annostelukapillaareja sekä TLC-applikaattoreita (Thin Layer Chromatography; ohutkerroskromatografia tai ohutlevykromatografia) - kertakäyttöisiä kapillaareja manuaaliseen näytteen applikointiin TLC-levylle sekä applikaattorilaitteita nopeaan, tarkkaan ja toistettavaan annosteluun.
3  results were found
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: CAMAG
Kuvaus: Kompakteja kapillaariannostelijoita voidaan käyttää Nanomatissa tai itsenäisesti. Kapillaaripipetit ladataan annostelijaan makasiinien muodossa 100 ka...
Tuoteluettelon nro: (551-4230)
Toimittaja: CAMAG
Kuvaus: For plates up to 200×200 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (552-0007)
Toimittaja: CAMAG
Kuvaus: Nanomat 4 -laitetta käytetään annostelemaan helposti pistemuotoiset näytteet TLC ja HPTLC levyille. Lovijärjestelmä varmistaa, että näytteen asettelu...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom