Anti-H1FX Mouse Monoclonal Antibody
Toimittaja: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant H1FX.
Type: Primary
Antigen: H1FX
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008971-M
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli H1FX
Antigeenin nimi H1 histone family, member X
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Monoclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms H1.10, H1X
Amino acid number 1 to 213
Gene ID 8971
Muoto Liquid
Cross adsorption No
Immunogeeni H1FX (NP_006017.1, 1 a.a. ~ 213 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sekvenssi MSVELEEALPVTTAEGMAKKVTKAGGSAALSPSKKRKNSKKKNQPGKYSQLVVETIRRLGERNGSSLAKIYTEAKKVPWFDQQNGRTYLKYSIKALVQNDTLLQVKGTGANGSFKLNRKKLEGGGERRGAPAAATAPAPTAHKAKKAAPGAAGSRRADKKPARGQKPEQRSHKKGAGAKKDKGGKAKKTAAAGGKKVKKAAKPSVPKVPKGRK
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm