Anti-LTB4R Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of LTB4R.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 5-10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: LTB4R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 μg 50 µg ABNOPAB25968
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli LTB4R
Antigeenin nimi Leukotriene B4 Receptor
Reaktiivisuus Mouse, Horse, Hamster, Rat, Human, Rabbit, Monkey, Gorilla
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms P2Y7, P2RY7, LTB4R1, GPR16, CMKRL1, LTBR1, BLT1, BLTR
Gene ID 1241
Muoto Liquid
Cross adsorption No
Immunogeeni A synthetic peptide corresponding to 16 amino acids at cytoplasmic domain of human LTB4R.
Puhdistus Immunoaffinity chromatography
Säilytyspuskuri PBS (0,1% sodium azide)
Säilytyslämpötila Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm