Anti-CCKAR Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CCKAR.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 3-6.8 μg/ml
Type: Primary
Antigen: CCKAR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 μg 50 µg ABNOPAB26124
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli CCKAR
Antigeenin nimi Cholecystokinin A Receptor
Reaktiivisuus Gorilla, Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Rabbit
Immunokemia Yes
Antigen synonyms CCK1R, CCK-A, CCK1-R, CCKRA
Gene ID 886
Muoto Liquid
Cross adsorption No
Immunogeeni A synthetic peptide corresponding to 16 amino acids at N-terminus of human CCKAR.
Puhdistus Immunoaffinity chromatography
Storage Buffer PBS (0,1% sodium azide)
Storage temperature Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm