Anti-ADGRG6 Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR126.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: ADGRG6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 μg 50 µg ABNOPAB25978
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli ADGRG6
Antigeenin nimi Adhesion G Protein-Coupled Receptor G6
Reaktiivisuus Human, Rat, Mouse
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms VIGR, GPR126, DREG, APG1, PS1TP2
Gene ID 57211
Muoto Liquid
Cross adsorption No
Immunogeeni A synthetic peptide corresponding to 18 amino acids at internal region of human GPR126.
Puhdistus Immunoaffinity chromatography
Säilytyspuskuri PBS (0,1% sodium azide)
Säilytyslämpötila Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm