Anti-GPR146 Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR146.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 10-20 μg/ml
Type: Primary
Antigen: GPR146
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 μg 50 µg ABNOPAB26312
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli GPR146
Antigeenin nimi G Protein-Coupled Receptor 146
Reaktiivisuus Gorilla, Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Vasta-aineen tyyppi Primary
Isäntä Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms PGR8, Probable G-protein coupled receptor 146, GPCR GPR146., G protein coupled receptor 146, G-protein coupled receptor PGR8, GPR146, GP146_HUMAN
Gene ID 115330
Muoto Liquid
Cross adsorption No
Immunogeeni A synthetic peptide corresponding to 20 amino acids at 3rd cytoplasmic domain of human GPR146.
Puhdistus Immunoaffinity chromatography
Säilytyspuskuri PBS (0,1% sodium azide)
Säilytyslämpötila Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm