Suojamyssyt, hiussuoja, lipalla, Hopen®
Toimittaja: Kolmi-Hopen
HOPE70.201SEA 38 EUR
HOPE70.201S
Suojamyssyt, hiussuoja, lipalla, Hopen®
Kertakäyttöiset vaatteet
These disposable bouffant caps with visor made of PP are ideal for use in hygiene and food industries.
  • Cover the hair as required by HACCP standards
  • Elasticated for perfect fit
  • Lightweight fabric
Weight: 15 g/m²