Multi-tube racks
Toimittaja: RATIOLAB
Polyamide (PA)
  • Innovative design of internal clamp fixes the test tubes centric and vertical at any time
  • Dishwasher safe
  • Max. working temperature 90 °C
Ideal for several microcentrifuge tubes, cryo tubes and test tubes with different diameters.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Materiaali Kolojen määrä putken halkaisijalle Väri L×S×K Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Polyamidi 25 (5×5) 10 - 17 mm valkoinen 105×105×42 mm 1 RATI3712101
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm