Molekyyliseula 3A, (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, aktivoitu, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Synonyms: Molekyyliseula A3
Management of Change (MOC) category = N
2710-01EA 174.67 EUR
2710-01 2710-05
Molekyyliseula 3A, (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, aktivoitu, J.T.Baker®
Molekyyliseula 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Kaava: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
MDL numero: MFCD00131613
CAS-numero: 308080-99-1
Order Now
Testitulosten erittely
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Loss on Drying at 150°C ≤ 5 %