Hait: Sample Cups for Analysers
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Polystyreeni, kirkas
Toimittaja: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Kuvaus: Cups made of PS for auto analyser.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PS, transparent.
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: Permeability cups are designed to determine the water vapour transmission of paints, varnishes, coatings and related products. Permeability cup is sui...
Tuoteluettelon nro: (720-0812)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Polystyrene cup with polyethylene lid graduated at 10 and 20 ml.
UOM: 1 * 200 Items
Toimittaja: RATIOLAB
Kuvaus: Made of clear PS.
Tuoteluettelon nro: (SIMPB720-8)
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: These analyser cups are made of PS.
UOM: 1 * 10.000 Items
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: PS, clear.
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: Disposable.
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Cups made of PS.
Tuoteluettelon nro: (SIMPB720-40)
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: PE, translucent.
UOM: 1 * 1.000 Items
Tuoteluettelon nro: (391-3720)
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: Cups made of PS.
UOM: 1 * 1.250 Items
Tuoteluettelon nro: (DELT200103)
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Single use PS cups suitable for cell counting.
UOM: 1 * 1.000 Items
Toimittaja: SARSTEDT
Kuvaus: Sample cups, made of PS.
Tuoteluettelon nro: (SARS73.663)
Toimittaja: SARSTEDT
Kuvaus: PS, transparent.
UOM: 1 * 5.000 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (SARS73.911)
Toimittaja: SARSTEDT
Kuvaus: Sample cups for Cobas system such as Bio, Mira, Fara and Integra.
UOM: 1 * 5.000 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom