Heat resistant gloves, Terry Heavy
Toimittaja: Honeywell Safety Products
Knitted cotton gloves with winged thumb and long cotton cuff. Suitable for mechanical and thermal hazards up to 250 °C.
  • Maximum comfort and added sturdiness are ensured
  • 5-finger gloves for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Cuff helps to protect the forearm from mechanical and thermal hazards
Ideal for handling in glassworks, metallurgy and foundries.
EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX), Cat. II
*One size fits all
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Koko Väri Pituus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
U* Läpikuultava 360 mm 60 PAIR DALLRQE9607A
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi Terry Heavy
Molempiin käsiin sopiva/käsispesifinen Käsispesifinen
Kertakäyttöinen/uudelleenkäytettävä Uudelleenkäytettävä
Ranneke Rautakinnas
Rannekkeen pituus 15 cm
EN Normi EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX)
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm