Suodattimet, membraanisuodatinpakkaus
Toimittaja: Hach
HACHLCW904EA 188 EUR
HACHLCW904 HACHLCW916
Suodattimet, membraanisuodatinpakkaus
Suodattimet Ruiskusuodattimet
This membrane filtration set can be used for filtration of turbid samples for the determination of dissolved ingredients.
Toimitustiedot: The set contains 50 syringe filters and one disposable 10 ml syringe.