Nauhalliset ESD-turvakengät, Senex Pro GTX
Toimittaja: Elten
Senex Pro GTX
114-6249EA 112.9 EUR
114-6249 114-6247 114-6248 114-6252 114-6253 114-6250 114-6251 ELTN728571/36 114-6246 114-6254 114-8224 114-6255 ELTN728571/37
Nauhalliset ESD-turvakengät, Senex Pro GTX
Kengät ja saappaat
100% metal- and leather-free, sporty, lightweight ESD safety shoes made from hydrophobised microfibre and hydrophobised CORDURA® (tear and abrasion resistant, dirt and water-repellent), a padded tongue plus a slip resistant, dual-density TPU/PU sole (Trainers).
  • Gore-Tex®-kalvo
  • Pitkä (ESD Pro) -fleece-pohjallinen, musta
  • Termoplastisesta polyuretaanista valmistettu turvakärki suojaa nahkapäällystä
  • Pistoilta suojaava välipohja ei sisällä metallia
  • Komposiitista valmistettu kärkisuoja (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Väri: musta
Sertifikaatit: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.