Frocks
Toimittaja: Mutexil
MAKA4574702EA 153 EUR
MAKA4574702
Frocks
Kertakäyttöiset vaatteet
Disposable non woven frocks with collar. Suitable for use in industrial and food environments.
  • With zip closure
  • Without pockets
Weight: 40 g/m²