Testiseulat, 203×50 mm
Toimittaja: Retsch
510-4728EA 157 EUR
510-4728 510-4729 510-4726 510-4727 510-4731 510-4732 510-4730 510-4735 510-4736 510-4733 510-4734 510-4717 510-4718 510-4715 510-4716 510-4719 510-4720 510-4721 510-4724 510-4725 510-4722 510-4723 510-4748 510-4749 510-4753 510-4754 510-4751 510-4752 510-4757 510-4758 510-4755 510-4756 510-4750 510-4739 510-4737 510-4738 510-4742 510-4743 510-4740 510-4741 510-4746 510-4747 510-4744 510-4745 510-4775 510-4776 510-4773 510-4774 510-4779 510-4777 510-4778 510-4771 510-4772 510-4770 510-4759 510-4764 510-4765 510-4762 510-4763 510-4768 510-4769 510-4766 510-4767 510-4760 510-4761 510-4706 510-4707 510-4704 510-4705 510-4708 510-4709 510-4797 510-4798 510-4710 510-4795 510-4796 510-4713 510-4714 510-4799 510-4711 510-4712 510-4790 510-4793 510-4794 510-4791 510-4792 510-4786 510-4787 510-4784 510-4785 510-4702 510-4703 510-4788 510-4701 510-4789 510-4782 510-4783 510-4780 510-4781
Testiseulat, 203×50 mm
Seulat Testisiivilät
304 ruostumatonta terästä (ISO 3310-1:2001-09).
  • Ristikontaminaation vaara on ehkäisty valmistamalla seulan runko yhdestä kappaleesta, johon ei jää koloja eikä liitoskohtia
  • Korroosionkestävä seula on helppo puhdistaa
  • Stabiili seulasto on tiivis, mutta painaa 15% perinteisiä seuloja vähemmän
Seulojen jäljitettävyyden takaa jokaiseen seulaan laserilla kaiverretut tiedot. Saatavissa on kolme yleisimmin käytettyä kokoa. Seulat sopivat Retschin tuotteisiin, ja niitä voidaan käyttää yhtä aikaa myös muiden valmistajien seulojen kanssa.
Erikoissertifikaatit saatavana pyynnöstä. Lisätietoja saat paikalliselta VWR-jälleenmyyjältä.
Muita verkon silmäkokoja saatavana pyynnöstä.