Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LT, 600 mm depth
Toimittaja: Düperthal
DUEH29-061167-001EA 2250 EUR
DUEH29-061167-001 DUEH29-061169-001 DUEH29-061169-401 DUEH29-061169-501 135-1903 135-1905
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line LT, 600 mm depth
Kalusteet Säilytyskaapit
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Vetolaatikot ja sivulle avautuvat ovet pysyvät avoimina kaikissa asennoissa, ja astiat voidaan asettaa kaappiin ja poistaa siitä molempia käsiä käyttäen. Palon sattuessa vetolaatikot/ovet sulkeutuvat automaattisesti. Kaikissa UTS -malleissa yksiovisten kaappien oven saranat ovat oikealla, saatavana (pyynnöstä) on myös vasemmalta saranoidulla ovella varustettu malli.
Kaapin katossa on vakiomallinen potentiaalintasausliitäntä maadoitusta varten standardin TRBS 2153 (BGR 132) (syttymisvaaran esto) mukaisesti. Sisäosat on yhdistetty johtavalla liitännällä potentiaalintasausliitäntään.
Pohjan jatkuva ilmanpoisto tapahtuu lokeroidun alustan läpi (korkeus 35 mm). Sen ansiosta pohjalle kerääntyvät haitalliset aineet tai höyryt poistuvat turvallisesti poistoilman mukana. Kaapin takana sijaitsevan poistoliitännän halkaisija on 75 mm. Sulkuläpät sulkevat ilmanvaihdon automaattisesti palon sattuessa.
Wing doors and carcass made from sheet steel, powder-coated. Interior fittings made from powder-coated sheet steel. One bottom tray, one perforated sheet insert and classical base 35 mm.
Sertifikaatit: Standardin TRbF 20 (liite L) mukainen. Tyyppitestattu standardien DIN EN 14470-1 ja DIN EN 14727 (laboratoriokalustestandardi) mukaisesti hyväksytyissä tutkimuslaitoksissa (TÜV Süd, ift Rosenheim), standardin DIN EN 14470-1 mukainen luokitus 90, GS-/CE-merkintä.
Toimitustiedot: Kysy lisätietoja toimituskustannuksista.