Straw pipettes, STRAWS 180
Toimittaja: Grade
GRADSTW180EA 157 EUR
GRADSTW180
Straw pipettes, STRAWS 180
Pipetit ja pipetintäyttäjät Straw-pipetit
These disposable pipette straws are specifically designed for use with laboratory blender bags. They are sterile, unbreakable and eliminate the hazard of broken glass. They also avoid exposure to infectious materials and contaminating samples.
Length: 180 mm
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan