  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Suljintyökalut kalvoille
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/55/18989355.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Pehmeä kumipäällysteinen tela, suositellaan kuoppalevyjen sulkijakalvojen kiinnitykseen.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (391-0241)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   [EN]PADDLES FILM-SEALING NON-STERILE 1 * 5 Items
UOM:  1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (732-2705)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   MEMBRANE APPLICATOR 1 * 2 Items
UOM:  1 * 2 Items
Tuoteluettelon nro: (731-0461)
Toimittaja:  IST Scientific LLP
Kuvaus:   [EN]HAND ROLLER QUICKSEAL 102MM ROLLER W 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (732-4975)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Tarrasulkijakalvon applikaattori
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (732-1380)
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (293-1411)
Toimittaja:  Simport Scientific
Kuvaus:   Kumitela, Amplate™, Tuotteelle: sealing film application
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 20
  1  2  3  Seuraava 