Hait: Sealing Film Applicators
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (732-3335)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Compact and portable, the cap mat applicator is very easy to use, requiring only one operation of the system to produce an accurate and tight seal on ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (391-1278)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Soft rubber roller recommended for assuring tight and consistent application of adhesive films to microplates.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (391-0241)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Sealing film applicator, VWR®, Film sealing paddles, non sterile
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: Adjustable Micrometer Film Applicator. The applicator blade can be adjusted in 10 μm increments by means of 2 μm heads, over a gap size from 0 to 8 mm...
Tuoteluettelon nro: (732-1380)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (732-0907)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: Temperature gradient plate for determining minimum film forming temperature (MFFT) test. The instrument can be used to define the white point/glass tr...
Tuoteluettelon nro: (731-0461)
Toimittaja: iST Scientific Ltd
Kuvaus: This adhesive seal roller ensures even pressure is applied across the seal for a complete application to the plate.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (732-2705)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Convenient, handheld applicator for sealing tapes onto plates.
UOM: 1 * 2 Items
Tuoteluettelon nro: (293-1411)
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Sealing film applicator, Kumitela, Amplate™
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (479-1248)
Toimittaja: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus: Thermo Scientific™ SuperSealer ensures a proper seal on plates, blocks and storage tube racks.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (DIVEBRAY-4000)
Toimittaja: DIVERSIFIED BIOTECH
Kuvaus: Roller used to seal microplates uniformly.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom