Wipes for industrial applications, Tork
Toimittaja: SCA
Tork®
SCAA128407EA 67.7 EUR
SCAA128407
Wipes for industrial applications, Tork
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Paperiliinat yleiskäyttöön
These 3-ply wipes made of recycled fibres are ideal for industrial wiping tasks and hand wiping.
  • Ideal for mopping
  • Good oil and water absorption
  • Suitable for hand wiping
  • Food contact approved