Säiliöt, sylinterimäiset prosessisäiliöt
Toimittaja: Entegris
ENTEE14-35-01-0215EA 0 EUR
ENTEE14-35-01-0215
Säiliöt, sylinterimäiset prosessisäiliöt
Nestesäiliöt ja astiat Sylinterimäiset säiliöt
Injection molded round tank, in PFA material.
  • Tanks should be properly supported in heated applications
  • Maximum recommended temperature limit for PFA tanks is 180 °C