Suojakypärät, Style 600
Toimittaja: Scott Safety
Style 600
111-2236EA 16.4 EUR
111-2236 SCTS2011287 SCTS2011259 SCTS2011289 SCTS2011288
Suojakypärät, Style 600
Kypärät ja kolhulippikset Safety Helmets
Style 600 tarjoaa täydellisen yhdistelmän istuvuutta, vakautta ja tasapainoa. Siksi käyttömukavuus on erittäin hyvä jopa kaikkein vaativimmissa olosuhteissa, joissa tarvitaan tinkimätöntä päänsuojausta. Kypärä on valmistettu laadukkaasta UV-suojatusta, kestävästä ABS-polymeerista, joka on suunniteltu antamaan pitkäaikaista suojaa. Saatavana on erilaisia malleja – vaihtoehtona HXSPEC EN 166 "luokka B" (120 m/s) kiinteä silmäsuojus, joka on helppo työntää sisään ja vetää ulos.
  • Sivusuuntaisia iskuja kestävä (LD)
  • 30 mm:n Euro-varustekolo ja suoristettu sivu helppoa kiinnittämistä varten
  • Muotoiltujen aukkojen vuoksi kuulonsuojainten käyttö on helppoa
  • Teryleeninen pääpanta, jossa on froteinen hikipanta
  • Vedenohjausurat ohjaavat veden pois
Paino: 367–408 g, vaihtelee eri malleissa