Disposable samplers, ZoneDispo
Toimittaja: Bürkle
ZoneDispo
300-0243EA 438 EUR
300-0243 300-0244 300-0212 300-0213
Disposable samplers, ZoneDispo
Näytteenottimet Näytteenottimet, kertakäyttöiset
Disposable ZoneDispo samplers for pourable bulk goods up to 2 mm particle size.
  • Three openings of Ø 11 mm