Pullo, kapea suuaukko, kahdeksankulmainen, kierrekorkilla
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
391-1552EA 285 EUR
391-1552 391-1551 391-0470
Pullo, kapea suuaukko, kahdeksankulmainen, kierrekorkilla
Pullot Muovipullot
PET-muovia, kirkas, HDPE-muovinen korkki
Soveltuu erinomaisesti elintarvikekäyttöön. Nesteiden tai jauheiden pakkaukseen, säilytykseen ja kuljetukseen. Vaakasuora säilytys tehostaa tilankäyttöä. Mitta-asteikot: 125 ml (25 ml:n välein), 250, 500 ja 1000 ml (50 ml:n välein). Kaulan sisähalkaisija 31,7 mm.